Learn More
5-Chlorothiophene-2-sulfonamide, 97%
Codice prodotto. 11484457
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11484457 5 g 5g
11474457 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11484457 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20477.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 53595-66-7 | C4H4ClNO2S2 | 197.65 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 53595-66-7
Formula molecolare C4H4ClNO2S2
Molecular Weight (g/mol) 197.65
Numero MDL MFCD00052584
InChI Key RKLQLYBJAZBSEU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chloro-2-thiophenesulfonamide, 2-thiophenesulfonamide, 5-chloro, 2-chloro thiophene-5-sulfonamide, pubchem7381, 5-chlorothiophenesulfonamide, 4-18-00-06708 beilstein handbook reference, ksc490i0r, 2-chloro-5-sulfamoylthiophene, 5-chloro-2-thienylsulphonamide
PubChem CID 1241301
IUPAC Name 5-chlorothiophene-2-sulfonamide
SMILES NS(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)S1
Specifications
Materiale o nome chimico 5-Chlorothiophene-2-sulfonamide
Punto di fusione 115°C to 118°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 197.67
Percent Purity 97%