Learn More
5-Chlorouracil, 98%
Codice prodotto. 11418953
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11418953 25 g 25g
11408953 5 g 5g
11428953 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11418953 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11084.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1820-81-1 | C4H3ClN2O2 | 146.53 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1820-81-1
Formula molecolare C4H3ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 146.53
Numero MDL MFCD00006019
InChI Key ZFTBZKVVGZNMJR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chlorouracil, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-chloro, uracil, 5-chloro, 5-chloro-2,4-dihydroxypyrimidine, 5-chloropyrimidine-2,4 1h,3h-dione, unii-7lq4v03rny, 7lq4v03rny, 5-chloro-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, 5-chloropyrimidine-2,4 1h,3h-dione 5-chlorouracil, zlchem 428
PubChem CID 15758
ChEBI CHEBI:60762
SMILES ClC1=CNC(=O)NC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chlorouracil
Punto di fusione >300°C
Quantità 25 g
Beilstein 127173
IUPAC Name 5-chloro-1H-pyrimidine-2,4-dione
Peso formulazione 146.53
Percent Purity 98%