Learn More
5-Chlorouracil, TRC
Codice prodotto. 30138775
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138775 25 g 25g
30133364 10 g 10g
30004087 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138775 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC42377525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1820-81-1
Formula molecolare C4 H3 Cl N2 O2
Molecular Weight (g/mol) 146.53
Sinonimo 5-Chloropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Fluorouracil Imp. E (EP), 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5-chloro-, Uracil, 5-chloro- (6CI,7CI,8CI), 5-Chloro-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 5-Chloro-2,4-dihydroxypyrimidine, 5-Chloro-2,4-pyrimidinedione, 5-Chloropyrimidine-2,4-diol, 5-Chlorouracil, NSC 28172
IUPAC Name 5-chloro-1H-pyrimidine-2,4-dione
SMILES ClC1=CNC(=O)NC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chlorouracil
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C4H3ClN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
Peso formulazione 145.9883