Learn More
5-Chlorovaleronitrile, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Chlorovaleronitrile |
| CAS | 6280-87-1 |
| Formula molecolare | C5H8ClN |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 1-Chloro-4-cyanobutane, 4-Chloro-1-cyanobutane, 5-Chloropentanenitrile, NSC 6156, δ-Chlorovaleronitrile |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H8ClN/c6-4-2-1-3-5-7/h1-4H2 |
| SMILES | ClCCCCC#N |
| IUPAC Name | 5-chloropentanenitrile |
| Molecular Weight (g/mol) | 117.58 |
| Peso formulazione | 117.03 |