Learn More
5-Chlorovaleryl chloride, 96%
Codice prodotto. 10429072 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
10mL
25mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10429072 10 mL Bottiglia in vetro 10mL
10061760 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10123110 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10429072 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 154770100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1575-61-7 | C5H8Cl2O | 155.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1575-61-7
Formula molecolare C5H8Cl2O
Molecular Weight (g/mol) 155.02
Numero MDL MFCD00000758
InChI Key SVNNWKWHLOJLOK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chlorovaleryl chloride, valeryl chloride, 5-chloro, pentanoyl chloride, 5-chloro, 5-chlorovalerylchloride, 5-chlorovaleroyl chloride, pentanoylchloride, 5-chloro, chlorovaleryl chloride, pubchem10919, 5-chloro-pentanoylchloride, acmc-1cuj1
PubChem CID 74089
IUPAC Name 5-chloropentanoyl chloride
SMILES ClCCCCC(Cl)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chlorovaleryl chloride
Nota nome 96%
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.2000g/mL
Punto d'infiammabilità 90°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Cl(CH2)4COCl
Indice di rifrazione 1.4630 to 1.4650
Quantità 10 mL
Gravità specifica 1.2
Informazioni di solubilità Solubility in water: hydrolyses
Peso formulazione 155.02
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Chlorovaleryl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.