Learn More
5-Chlorovaleryl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30356362
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
2.5 g
Dimensione della confezione:
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30356362 2.5 g -
30352230 250 mg 250mg
30359245 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30356362 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3825452.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1575-61-7
Formula molecolare C5H8OCl2
Molecular Weight (g/mol) 155.02
Sinonimo Apixaban Impurity 82
IUPAC Name 5-chloropentanoyl chloride
SMILES ClCCCCC(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chlorovaleryl Chloride
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C5H8Cl2O/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2
Peso formulazione 153.9952