Learn More
5-Chlorovanillic acid, tech. 90%
Codice prodotto. 11495233
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11495233 5 g 5g
11405243 25 g 25g
11415243 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11495233 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12841.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 62936-23-6 | C8H7ClO4 | 202.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62936-23-6
Formula molecolare C8H7ClO4
Molecular Weight (g/mol) 202.59
Numero MDL MFCD00016531
InChI Key XBRYEHVBBMSSCG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 44215
IUPAC Name 3-chloro-4-hydroxy-5-methoxybenzoic acid
SMILES COC1=C(C(=CC(=C1)C(=O)O)Cl)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chlorovanillic acid
Punto di fusione 242°C to 248°C
Quantità 5 g
Beilstein 2648897
Sinonimo 5-chlorovanillic acid, 3-chloro-4-hydroxy-5-methoxy-benzoic acid, benzoic acid, 3-chloro-4-hydroxy-5-methoxy, 3-chloro-4-hydroxy-5-methoxy benzoic acid, 5-chlorovanillicacid, 5-chloro-vanillic acid, acmc-1b2hg, chloro-4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid, 5-chloro-4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid, benzoic acid,3-chloro-4-hydroxy-5-methoxy
Peso formulazione 202.6
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche