Learn More
5α -Cholest-8(14)-en-3β-ol-15-one, 97%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 5α -cholest-8(14)-en-3β-ol-15-one |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Quantità | 1 g |
| IUPAC Name | (3S,5S,9R,10S,13R,17R)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-1,2,3,4,5,6,7,9,11,12,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-15-one |
| Peso formulazione | 400.64 |
| Percent Purity | 97% |