Learn More
5alpha-Cholestane, 98+%
Codice prodotto. 10459080 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10459080 1 g Bottiglia in vetro 1g
10327300 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
10227303 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10459080 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 165600010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 481-21-0 | C27H48 | 372.67 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 481-21-0
Formula molecolare C27H48
Molecular Weight (g/mol) 372.67
Numero MDL MFCD00066412
InChI Key XIIAYQZJNBULGD-XWLABEFZSA-N
Sinonimo 5alpha-cholestane, 5-alpha-cholestane, alpha-cholestane, cholestane, 28,29,30-trinorlanostane, unii-u260hwn305, 5alpha-cholestane 8ci, 5?-cholestane, cholestane van
PubChem CID 2723895
ChEBI CHEBI:35515
IUPAC Name (5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene
SMILES CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CCC4C3(CCCC4)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 5α-Cholestane
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 78°C to 81°C
Colore White
Punti di ebollizione 250°C (1.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Indice di Merck 15, 2206
Rotazione specifica + 26.5
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: freely soluble in chloroform (50mg/mL),ether and,slightly soluble in absolute alcohol
Peso formulazione 372.67
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Powder