Learn More
5-Cholesten-24(RS)-methyl-d3-3beta-ol, CDN
Codice prodotto. 30316655
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.005 g
0.01 g
Dimensione della confezione:
0.01g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30316655 0.01 g 0.01g
30315266 0.005 g 0.01g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30316655 Fornitore CDN N. del fornitore CDND63720.01G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Campesterol-d3 (Mixture of Diastereomers)
Formula molecolare C28 D3 H45 O
Quantità 0.01 g
Sinonimo (24ξ)-24-(Methyl-d3)cholest-5-en-3β-ol, (3β,24ξ)-Ergost-5-en-3-ol-D3 (24-methyl-D3), 5-Cholesten-24(RS)-methyl-d3-3β-ol
InChI Formula InChI=1 S/C28H48O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h9,18-20,22-26,29 H,7-8,10-17H2,1-6H3/t19?,20-,22+,23+,24-,25+,26+,27+,28-/m1/s1/i3D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C(CC[C@@H](C)[C@H]1 CC[C@H]2 [C@@H]3 CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]12 C)C(C)C
IUPAC Name (3 S,8 S,9 S,10 R,13 R,14 S,17 R)-10,13-dimethyl-17-[(2 R)-6-methyl-5-(trideuteriomethyl)heptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1 H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molecular Weight (g/mol) 403.6986
Peso formulazione 403.3893 g/mol
Percent Purity 99 atom % D, min 98% Chemical Purity