Learn More
5 Component Mix in DMSO, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 16370498 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16370498 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16370498 Fornitore SPEX Certiprep N. del fornitore USPRSC1
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Materiale o nome chimico 5 Component Mix in DMSO
Nota nome USP 467 Standard
Imballaggio Glass Ampoule
CAS 71-55-6, 75-35-4, 107-06-2, 56-23-5, 71-43-2
Limite di esplosione 1.8% (volume); 63% (volume)
Punto di combustione 270°C
Pressione del vapore 2.5 hPA (20°C)
Nomi componenti o analita 1,1,1-Trichloroethane; 1
Densità 1.1g/cm3
Forma fisica Fluid
Elemento 1,1,1-Trichloroethane; 1
Solvent or Matrix Dimethyl Sulfoxide
Quantità 1 mL
Grado USP
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Stock VO
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: dimethyl sulphoxide,1,1,1-trichloroethane