missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Cyano-2-methylpyridine, 99%

Codice prodotto. 11392317
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11392317 1 g 1g
11302327 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11392317 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L09875.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

CAS: 3222-48-8 | C7H6N2 | 118.139 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 3222-48-8
Formula molecolare C7H6N2
Molecular Weight (g/mol) 118.139
Numero MDL MFCD00038042
InChI Key PBLOYQAQGYUPCM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-cyano-2-picoline, 5-cyano-2-methylpyridine, 6-methylnicotinonitrile, 6-methyl-3-pyridinecarbonitrile, 3-cyano-6-methylpyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 6-methyl, pubchem6695, 2-methyl-5-cyanopyridine, 6-methylnicotinonitrile #, acmc-209z1l
PubChem CID 281995
IUPAC Name 6-methylpyridine-3-carbonitrile
SMILES CC1=NC=C(C=C1)C#N

Specifica

Materiale o nome chimico 5-Cyano-2-methylpyridine
Punto di fusione 83°C to 87°C
Punti di ebollizione 216°C to 217°C
Quantità 1 g
Beilstein 111235
Peso formulazione 118.14
Percent Purity 99%

RUO – Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.