Learn More
5-Cyano-2-thiophene carbaldehyde, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10381420
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10381420 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10381420 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00111DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Cyano-2-thiophene carbaldehyde
CAS 21512-16-3
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C6H3NOS
Quantità 1 g
Sinonimo 5-cyano-2-thiophene carbaldehyde, 5-cyano-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-cyanothiophene-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarbonitrile, 5-formyl, 5-cyano-2-thiophenecarbaldehyde, 2-formyl-5-cyanothiophen, 2-cyano-5-formylthiophene, 2-formyl-5-cyanothiophene, 2-cyano-5-formyl-thiophene, 5-cyanothiophene-2-aldehyde
InChI Key PZIFYWVUYHMYOA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(SC(=C1)C#N)C=O
IUPAC Name 5-formylthiophene-2-carbonitrile
Molecular Weight (g/mol) 137.156
PubChem CID 12280004
Peso formulazione 137.16
Percent Purity 97%