Learn More
5-Cyanophthalide, Mikromol™
Codice prodotto. 30050061
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30050061 25 mg 25mg
30049903 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30050061 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0242.230025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-Cyanophthalide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Cyanophthalide
CAS 82104-74-3
Nomi componenti o analita 5-Cyanophthalide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H5 N O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 1,3-Dihydro-1-oxo-5-isobenzofurancarbonitrile, 1-Oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile, 5-Cyanophthalide
InChI Formula InChI=1S/C9H5NO2/c10-4-6-1-2-8-7(3-6)5-12-9(8)11/h1-3H,5H2
SMILES O=C1OCc2cc(ccc12)C#N
IUPAC Name 1-oxo-3H-2-benzofuran-5-carbonitrile
Molecular Weight (g/mol) 159.14
Quantità 25 mg
Peso formulazione 159.032 g/mol