Learn More
5-Cyanophthalide, TRC
Codice prodotto. 30366684
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30366684 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30366684 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC9820755G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Cyanophthalide
CAS 82104-74-3
Formula molecolare C9 H5 N O2
Quantità 5 g
Sinonimo 1,3-Dihydro-1-oxo-5-isobenzofurancarbonitrile, 1-Oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile, 5-Cyanophthalide
InChI Formula InChI=1S/C9H5NO2/c10-4-6-1-2-8-7(3-6)5-12-9(8)11/h1-3H,5H2
SMILES O=C1OCc2cc(ccc12)C#N
IUPAC Name 1-oxo-3H-2-benzofuran-5-carbonitrile
Molecular Weight (g/mol) 159.14
Peso formulazione 159.032