Learn More
5-Cyanothiophene-2-boronic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11369385
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11369385 1 g 1g
11379385 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11369385 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L18523.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-09-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 305832-67-1
Formula molecolare C5H4BNO2S
Molecular Weight (g/mol) 152.96
Numero MDL MFCD02094029
InChI Key ZEOMEPSYIIQIND-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-cyanothiophene-2-boronic acid, 5-cyanothiophen-2-yl boronic acid, 5-cyanothiophen-2-yl-2-boronic acid, 5-boronothiophene-2-carbonitrile, 5-cyano-2-thienyl boronic acid, 5-dihydroxyboranyl thiophene-2-carbonitrile, 5-cyano-2-thienylboronic acid, boronic acid, 5-cyano-2-thienyl, 5-cyanothiophen-2-boronic acid, acmc-1ctts
PubChem CID 4198743
IUPAC Name (5-cyanothiophen-2-yl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=C(S1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Cyanothiophene-2-boronic acid
Punto di fusione 125°C to 128°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 152.97
Percent Purity 98%