Learn More
5-Cyanothiophene-2-boronic acid, 98%
Codice prodotto. 10540554 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10540554 1 g Bottiglia in vetro 1g
10104173 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10540554 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 391270010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 305832-67-1 | C5H4BNO2S | 152.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 305832-67-1
Formula molecolare C5H4BNO2S
Molecular Weight (g/mol) 152.96
Numero MDL MFCD02094029
InChI Key ZEOMEPSYIIQIND-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-cyanothiophene-2-boronic acid, 5-cyanothiophen-2-yl boronic acid, 5-cyanothiophen-2-yl-2-boronic acid, 5-boronothiophene-2-carbonitrile, 5-cyano-2-thienyl boronic acid, 5-dihydroxyboranyl thiophene-2-carbonitrile, 5-cyano-2-thienylboronic acid, boronic acid, 5-cyano-2-thienyl, 5-cyanothiophen-2-boronic acid, acmc-1ctts
PubChem CID 4198743
IUPAC Name (5-cyanothiophen-2-yl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=C(S1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Cyanothiophene-2-boronic acid
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 175°C to 180°C
Colore Pink to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and thf
Peso formulazione 152.97
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Cyanothiophene-2-boronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.