Learn More
5-Cyanothiophene-2-carboxaldehyde, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Cyanothiophene-2-carboxaldehyde |
| CAS | 21512-16-3 |
| Formula molecolare | C6H3NOS |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 5-Formyl-2-thiophenecarbonitrile, 5-Cyano-2-thiophenecarboxaldehyde |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H3NOS/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-2,4H |
| SMILES | O=CC1=CC=C(C#N)S1 |
| IUPAC Name | 5-formylthiophene-2-carbonitrile |
| Molecular Weight (g/mol) | 137.16 |
| Peso formulazione | 136.99 |