Learn More
5-Cyanothiophene-2-carboxaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30352810
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30352810 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30352810 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC982260250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Cyanothiophene-2-carboxaldehyde
CAS 21512-16-3
Formula molecolare C6H3NOS
Quantità 250 mg
Sinonimo 5-Formyl-2-thiophenecarbonitrile, 5-Cyano-2-thiophenecarboxaldehyde
InChI Formula InChI=1S/C6H3NOS/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-2,4H
SMILES O=CC1=CC=C(C#N)S1
IUPAC Name 5-formylthiophene-2-carbonitrile
Molecular Weight (g/mol) 137.16
Peso formulazione 136.99