Learn More
5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15532313 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15532313 1 g 1g
15542313 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15532313 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 450030010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 868696-42-8
Formula molecolare C5H7N3O
Molecular Weight (g/mol) 125.13
InChI Key OHSZRALIDGBNES-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2,4-oxadiazol-3-amine, 5-cyclopropyl
PubChem CID 51072255
IUPAC Name 5-cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine
SMILES C1CC1C2=NC(=NO2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 125.13
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico