Learn More
5'-Deoxy-5-fluorocytidine, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17545545 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17545545 5 g 5g
17535545 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17545545 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 468740050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Peso molecolare 245.21
Purezza ≥94 %
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Miscible with methanol, DMSO
Colore White to almost white