Learn More
5-Desbromo, 5-Chloro Brimonidine, TRC
Codice prodotto. 30457018
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457018 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30457018 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCU70057025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Desbromo','5-Chloro Brimonidine
CAS 91147-46-5
Formula molecolare C11 H10 Cl N5
Quantità 25 mg
Sinonimo 6-Quinoxalinamine','5-chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-, 5-Chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-6-quinoxalinamine, UK 14819, 5-Chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)quinoxalin-6-amine
InChI Formula InChI=1S/C11H10ClN5/c12-9-7(17-11-15-5-6-16-11)1-2-8-10(9)14-4-3-13-8/h1-4H,5-6H2,(H2,15,16,17)
SMILES Clc1c(NC2=NCCN2)ccc3nccnc13
IUPAC Name 5-chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)quinoxalin-6-amine
Molecular Weight (g/mol) 247.6836
Peso formulazione 247.0625