Learn More
5-(Di-tert-butylphosphino)-1',3',5'-triphenyl-1'H-1,4-bipyrazole, 97%
Codice prodotto. 11985951 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11985951 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11985951 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 435160010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 894086-00-1 | C32H35N4P | 506.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(Di-tert-Butylphosphino)-1',3',5'-triphenyl-1'H-1,4-bipyrazole
CAS 894086-00-1
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 169.0°C to 173.0°C
Colore Tan to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C32H35N4P
Quantità 1 g
Sinonimo bippyphos, t-bu-bippyphos, 5-di-tert-butylphosphino-1',3',5'-triphenyl-1'h-1,4'-bipyrazole, 5-di-tert-butylphosphino-1', 3', 5'-triphenyl-1'h-1,4' bipyrazole, 5-di-tert-butylphosphino-1',3',5'-triphenyl-1'h-1,4' bipyrazole, 5-di-t-butylphosphino-1',3',5'-triphenyl-1,4'-bi-1h-pyrazole, 5-bis tert-butyl phosphino-1',3',5'-triphenyl-1,4'-bi-1h-pyrazole, 5-di-tert-butylphosphanyl-1',3',5'-triphenyl-1,4'-bipyrazole, 1',3',5'-triphenyl-5-ditert-butylphosphino-1,4'-bi 1h-pyrazole, 5-di-tert-butyl-phosphanyl-1',3',5'-triphenyl-1'h-1,4' bipyrazolyl
InChI Key PTXJGGGNGMPMBG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)P(C1=CC=NN1C2=C(N(N=C2C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)C(C)(C)C
IUPAC Name ditert-butyl-[2-(1,3,5-triphenylpyrazol-4-yl)pyrazol-3-yl]phosphane
Molecular Weight (g/mol) 506.62
PubChem CID 11547931
Peso formulazione 506.62
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Solid