Learn More
5-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulphonyl]-1H-benzimidazole (Pantoprazole Sulphone), Mikromol™
Descrizione
5-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulphonyl]-1H-benzimidazole (Pantoprazole Sulphone)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Pantoprazole Sulfone |
| CAS | 127780-16-9 |
| Nomi componenti o analita | Pantoprazole Sulfone |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C16 H15 F2 N3 O5 S |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Pantoprazole Sodium Sesquihydrate Imp. A (EP), Pantoprazole Imp. A (EP), Pantoprazole USP Related Compound A, Pantoprazole USP RC A, 5-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulphonyl]-1H-benzimidazole, Pantoprazole Sulphone, Pantoprazole Related Compound A, Pantoprazole Sodium Impurity A, Pantoprazole Sodium Sesquihydrate Impurity A, Pantoprazole Impurity A, Pantoprazole Impurity A |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H15F2N3O5S/c1-24-13-5-6-19-12(14(13)25-2)8-27(22,23)16-20-10-4-3-9(26-15(17)18)7-11(10)21-16/h3-7,15H,8H2,1-2H3,(H,20,21) |
| SMILES | COc1ccnc(CS(=O)(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[nH]2)c1OC |
| IUPAC Name | 5-(difluoromethoxy)-2-[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methylsulfonyl]-1H-benzimidazole |
| Vedi altri risultati |