Learn More
5-(Ethoxycarbonyl)thiophene-3-boronic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 5-(Ethoxycarbonyl)thiophene-3-boronic Acid |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H9BO4S/c1-2-12-7(9)6-3-5(4-13-6)8(10)11/h3-4,10-11H,2H2,1H3 |
| Peso formulazione | 200.0315 |