Learn More
5-Ethyl-2-furaldehyde, 98%
Codice prodotto. 11366946
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11366946 5 g 5g
11356946 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11366946 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L06659.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 23074-10-4 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23074-10-4
Formula molecolare C7H8O2
Molecular Weight (g/mol) 124.14
Numero MDL MFCD00030605
InChI Key XADGZBXFWQHBDB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 89989
IUPAC Name 5-ethylfuran-2-carbaldehyde
SMILES CCC1=CC=C(O1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Ethyl-2-furaldehyde
Densità 1.055
Punti di ebollizione 79°C to 81°C (12 mmHg)
Punto d'infiammabilità 65°C (149°F)
Indice di rifrazione 1.522
Quantità 5 g
Beilstein 1982
Sensibilità Air Sensitive
Sinonimo 5-ethyl-2-furaldehyde, 5-ethylfurfural, 2-furancarboxaldehyde, 5-ethyl, 5-ethyl-furan-2-carbaldehyde, 2-furancarboxaldehyde,5-ethyl, 5-ethylfurfuraldehyde, acmc-1cc1a, 5-ethyl-2-furancarboxaldehyde, 5-ethylfuran-2-carboxaldehyde
Peso formulazione 124.14
Percent Purity 98%