Learn More
5-Ethyl-2-methylpyridine(5-Ethyl-2-picoline), TRC
Codice prodotto. 30004029
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30004029 10 g 10g
30040709 1 g 1g
30008496 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30004029 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE92553010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104-90-5
Formula molecolare C8 H11 N
Molecular Weight (g/mol) 121.18
Sinonimo Pyridine, 5-ethyl-2-methyl-, 2-Picoline, 5-ethyl- (8CI), 5-Ethyl-2-methylpyridine, 2-Methyl-5-ethylpyridine, 3-Ethyl-6-methylpyridine, 5-Ethyl-2-picoline, 5-Ethyl-α-picoline, 6-Methyl-3-ethylpyridine, Aldehydecollidine, Aldehydine, Collidine, aldehydecollidine, NSC 1984
IUPAC Name 5-ethyl-2-methylpyridine
SMILES CCc1ccc(C)nc1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Ethyl-2-picoline
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C8H11N/c1-3-8-5-4-7(2)9-6-8/h4-6H,3H2,1-2H3
Peso formulazione 121.0891