Learn More
5-Ethyl-2-methylpyridine, Mikromol™
Descrizione
5-Ethyl-2-methylpyridine
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Ethyl-2-picoline |
| CAS | 104-90-5 |
| Nomi componenti o analita | 5-Ethyl-2-picoline |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C8 H11 N |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Pyridine, 5-ethyl-2-methyl-, 2-Picoline, 5-ethyl- (8CI), 5-Ethyl-2-methylpyridine, 2-Methyl-5-ethylpyridine, 3-Ethyl-6-methylpyridine, 5-Ethyl-2-picoline, 5-Ethyl-α-picoline, 6-Methyl-3-ethylpyridine, Aldehydecollidine, Aldehydine, Collidine, aldehydecollidine, NSC 1984, Nicotinic Acid Impurity C |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H11N/c1-3-8-5-4-7(2)9-6-8/h4-6H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCc1ccc(C)nc1 |
| IUPAC Name | 5-ethyl-2-methylpyridine |
| Vedi altri risultati |