Learn More
5-Ethyluracil, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11313046
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
11313046 250 mg 250mg
11303046 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11313046 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10861.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4212-49-1
Molecular Formula C6H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 140.14
MDL Number MFCD00079187
InChI Key RHIULBJJKFDJPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-ethyluracil, 5-ethyl uracil, 2,4-dihydroxy-5-ethylpyrimidine, 5-ethylpyrimidine-2,4-diol, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-ethyl, 5-ethyl-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, 5-ethyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione, uracil, 5-ethyl, zlchem 329, acmc-209jno
PubChem CID 73267
IUPAC Name 5-ethyl-1H-pyrimidine-2,4-dione
SMILES CCC1=CNC(=O)NC1=O
Spécification
Melting Point 308°C to 310°C
Quantity 250 mg
Beilstein 119494
Formula Weight 140.14
Percent Purity ≥98%
Chemical Name or Material 5-Ethyluracil
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.