Learn More
MedChemExpress 5-FAM
Codice prodotto. 16497916
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16497916 100 mg 100mg
16451946 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16497916 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY66022
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress 5-FAM (5-Carboxyfluorescein) is a green fluorescent reagent used for in situ labeling peptides, proteins and nucleotides. 5-FAM is a single isomer with Ex/Em of 490 nm/520 nm.
Specifica
Quantità 100 mg
Product Type Dye Reagents
Peso molecolare 376.32 g/mol
Solubilità DMSO : ≥ 31 mg/mL (82.38 mM) ∣ H2O : 1 mg/mL (2.66 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
Content And Storage 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Shipping Condition Room temperature
Bersaglio HBV
CAS 76823-03-5
Sinonimo 5-Carboxyfluorescein