Learn More
5-Fluoro-1,3-dimethyl-2-nitrobenzene, 98%
Codice prodotto. 11416310
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11416310 1 g 1g
11426310 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11416310 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27166.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 315-12-8 | C8H8FNO2 | 169.155 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 315-12-8
Formula molecolare C8H8FNO2
Molecular Weight (g/mol) 169.155
Numero MDL MFCD03413407
InChI Key KDPQDERPJHLWGF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-dimethyl-4-fluoronitrobenzene, 5-fluoro-2-nitro-m-xylene, 1,3-dimethyl-5-fluoro-2-nitrobenzene, benzene, 5-fluoro-1,3-dimethyl-2-nitro, 4-fluoro-2,6-dimethyl-1-nitrobenzene, benzene,5-fluoro-1,3-dimethyl-2-nitro, 5-fluoro-2-nitro-1,3-dimethylbenzene
PubChem CID 12651353
IUPAC Name 5-fluoro-1,3-dimethyl-2-nitrobenzene
SMILES CC1=CC(=CC(=C1[N+](=O)[O-])C)F
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Fluoro-1,3-dimethyl-2-nitrobenzene
Punto di fusione 52°C to 57°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 169.16
Percent Purity 98%