Learn More
5-Fluoro-1H-indazole, 98%
Codice prodotto. 15463347
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15463347 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15463347 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26033.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 348-26-5 | C7H5FN2 | 136.129 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Fluoro-1H-indazole
CAS 348-26-5
Punto di fusione 122°C to 124°C
Formula molecolare C7H5FN2
Numero MDL MFCD04972877
Quantità 1 g
Sinonimo 5-fluoroindazole, 5-fluoro-2h-indazole, 1h-indazole, 5-fluoro, chembl16076, 5-fluoranyl-1h-indazole, 2h-indazole, 5-fluoro, acmc-209zy1, indazole, 5-fluoro, 5-fluoro-1h-indazole
InChI Key LIWIWTHSKJBYDW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=C1F)C=NN2
IUPAC Name 5-fluoro-1H-indazole
Molecular Weight (g/mol) 136.129
PubChem CID 17842486
Peso formulazione 136.13
Percent Purity 98%