Learn More
5-Fluoro-2,4-dichloropyrimidine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Fluoro-2,4-dichloropyrimidine |
| CAS | 2927-71-1 |
| Formula molecolare | C4 H Cl2 F N2 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | Pyrimidine, 2,4-dichloro-5-fluoro- (7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2,4-Dichloro-5-fluoropyrimidine (ACI), 2,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine, 5-Fluoro-2,4-dichloropyrimidine, NSC 70442 |
| InChI Formula | InChI=1S/C4HCl2FN2/c5-3-2(7)1-8-4(6)9-3/h1H |
| SMILES | Fc1cnc(Cl)nc1Cl |
| IUPAC Name | 2,4-dichloro-5-fluoropyrimidine |
| Molecular Weight (g/mol) | 166.97 |
| Peso formulazione | 165.9501 |