Learn More
5-Fluoro-2'-deoxyuridine, 98+%
Codice prodotto. 11379205
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11379205 500 mg 500mg
11389205 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11379205 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L16497.ME
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 50-91-9 | C9H11FN2O5 | 246.19 g/mol
5-Fluoro-2'-deoxyuridine acts as an antiviral and antineoplastic agent. It is also employed for renal function diagnosis. Further, it is used as an experimental anticancer agent, which shows activity against a variety of malignant neoplasms. It is also used as an inhibitor of thymidylate synthetase and DNA synthesis. In addition to this, it plays an important role in the treatment of colorectal cancer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Soluble in water, alcohol, isopropyl alcohol, methanol, aqueous buffers, acetone, dimethyl sulfoxide, and ethanol. Insoluble in ether, benzene and chloroform.
Notes
Store in a cool place.Incompatible with strong oxidizing agents and strong bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-91-9
Formula molecolare C9H11FN2O5
Molecular Weight (g/mol) 246.19
Numero MDL MFCD00006530
InChI Key ODKNJVUHOIMIIZ-RRKCRQDMSA-N
Sinonimo floxuridine, 2'-deoxy-5-fluorouridine, 5-fluoro-2'-deoxyuridine, 5-fluorodeoxyuridine, fluorodeoxyuridine, floxuridin, fudr, deoxyfluorouridine, fluoruridine deoxyribose, fdurd
PubChem CID 5790
ChEBI CHEBI:60761
IUPAC Name 5-fluoro-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(F)C(=O)NC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Fluoro-2'-deoxyuridine
Punto di fusione 148°C to 151°C
Quantità 500 mg
Numero UN UN2811
Beilstein 2645818
Indice di Merck 14,4112
Informazioni di solubilità Soluble in water,alcohol,isopropyl alcohol,methanol,aqueous buffers,acetone,dimethyl sulfoxide,and ethanol. Insoluble in ether,benzene and chloroform.
Peso formulazione 246.2
Percent Purity ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Fluoro-2'-deoxyuridine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Floxuridine