Learn More
Thermo Scientific Chemicals (+)-5-Fluoro-2'-deoxyuridine, 99+%
Codice prodotto. 10124860 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
2.5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
2.50g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10124860 500 mg Bottiglia in vetro 500mg
10144760 100 mg Bottiglia in vetro 100mg
11916821 2.5 g Bottiglia in vetro 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10124860 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 227605000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 50-91-9 | C9H11FN2O5 | 246.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-91-9
Formula molecolare C9H11FN2O5
Molecular Weight (g/mol) 246.19
Numero MDL MFCD00006530
InChI Key ODKNJVUHOIMIIZ-RRKCRQDMSA-N
Sinonimo floxuridine, 2'-deoxy-5-fluorouridine, 5-fluoro-2'-deoxyuridine, 5-fluorodeoxyuridine, fluorodeoxyuridine, floxuridin, fudr, deoxyfluorouridine, fluoruridine deoxyribose, fdurd
PubChem CID 5790
ChEBI CHEBI:60761
IUPAC Name 5-fluoro-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(F)C(=O)NC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico (+)-5-Fluoro-2′-deoxyuridine
Punto di fusione 148.0°C to 153.0°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 0.5% (60°C, 4 hrs) (vacuum) max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 500 mg
Indice di Merck 15,4144
Condizione di rotazione specifica + 35.90 (20.00°C c=1,water)
Rotazione specifica + 35.90
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,practically insoluble in chcl3,insoluble in ether and hexane
Peso formulazione 246.19
Percent Purity 99+%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (+)-5-Fluoro-2'-deoxyuridine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.