Learn More
Thermo Scientific Chemicals (+)-5-Fluoro-2'-deoxyuridine, 99+%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (+)-5-Fluoro-2′-deoxyuridine |
| Punto di fusione | 148.0°C to 153.0°C |
| Colore | White |
| Perdita all'essiccatura | 0.5% (60°C, 4 hrs) (vacuum) max. |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 100 mg |
| Indice di Merck | 15,4144 |
| Condizione di rotazione specifica | + 35.90 (20.00°C c=1,water) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Product Identifier
- (+)-5-Fluoro-2'-deoxyuridine
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H301-Tossico se ingerito.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.