Learn More
5-Fluoro-2-hydroxybenzaldehyde, 98+%
Codice prodotto. 15493297
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15493297 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15493297 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25724.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 347-54-6 | C7H5FO2 | 140.113 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
CAS 347-54-6
Punto di fusione 82°C to 85°C
Formula molecolare C7H5FO2
Numero MDL MFCD01090997
Quantità 1 g
Sensibilità Air Sensitive
Sinonimo 5-fluorosalicylaldehyde, 5-fluoro-2-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 5-fluoro-2-hydroxy, 5-fluoro-2-hydroxy benzaldehyde, pubchem1444, 5-fluoro salicylaldehyde, 5-?fluorosalicylaldehyde, acmc-209ia4, ksc492m4t, pharmabridge p-2996
InChI Key FDUBQNUDZOGOFE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)C=O)O
IUPAC Name 5-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 140.113
PubChem CID 2737328
Peso formulazione 140.11
Percent Purity ≥98%