Learn More
5-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15465507
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 15465507
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H32748.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 179897-94-0
Formula molecolare C7H8BFO3
Molecular Weight (g/mol) 169.95
Numero MDL MFCD01863526
InChI Key CCQKIRUMTHHPSX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-fluoro-2-methoxyphenyl boronic acid, 2-methoxy-5-fluorophenylboronic acid, 5-fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid, 2-methoxy-5-fluorobenzeneboronic acid, 5-fluoro-2-methoxyphenylboronicacid, 2-borono-4-fluoroanisole, 3-fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid, 5-fluoro-2-methoxyphenyl boranediol, 4-fluoroanisole-2-boronic acid, boronic acid, 5-fluoro-2-methoxyphenyl
PubChem CID 2782673
IUPAC Name (5-fluoro-2-methoxyphenyl)boronic acid
SMILES COC1=CC=C(F)C=C1B(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
Quantità 5 g
Peso formulazione 169.95
Percent Purity 98%