Learn More
5-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10881671 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10881671 1 g Bottiglia in vetro 1g
10702962 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10881671 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 393890010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 179897-94-0
Formula molecolare C7H8BFO3
Molecular Weight (g/mol) 169.95
Numero MDL MFCD01863526
InChI Key CCQKIRUMTHHPSX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-fluoro-2-methoxyphenyl boronic acid, 2-methoxy-5-fluorophenylboronic acid, 5-fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid, 2-methoxy-5-fluorobenzeneboronic acid, 5-fluoro-2-methoxyphenylboronicacid, 2-borono-4-fluoroanisole, 3-fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid, 5-fluoro-2-methoxyphenyl boranediol, 4-fluoroanisole-2-boronic acid, boronic acid, 5-fluoro-2-methoxyphenyl
PubChem CID 2782673
IUPAC Name (5-fluoro-2-methoxyphenyl)boronic acid
SMILES COC1=CC=C(F)C=C1B(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 156.0°C to 158.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Peso formulazione 169.95
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.