Learn More
5-Fluoro-2-methylaniline, 98%
Codice prodotto. 11487056
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11487056 10 g 10g
11497056 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11487056 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25381.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 367-29-3 | C7H8FN | 125.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 367-29-3
Formula molecolare C7H8FN
Molecular Weight (g/mol) 125.15
Numero MDL MFCD00007764
InChI Key JLCDTNNLXUMYFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-4-fluorotoluene, 5-fluoro-o-toluidine, 3-fluoro-6-methylaniline, 2-methyl-5-fluoroaniline, benzenamine, 5-fluoro-2-methyl, 5-fluoro-2-methyl-phenylamine, 5-fluoro-2-methyl-aniline, 5-fluoro-2-methylphenylamine, 5-fluor-2-methylanilin
PubChem CID 67774
IUPAC Name 5-fluoro-2-methylaniline
SMILES CC1=CC=C(F)C=C1N
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Fluoro-2-methylaniline
Punto di fusione 35°C to 38°C
Punti di ebollizione 98°C to 100°C (15 mmHg)
Punto d'infiammabilità 90°C (194°F)
Odore Characteristic
Indice di rifrazione 1.538
Quantità 10 g
Numero UN UN2811
Beilstein 2637584
Peso formulazione 125.15
Percent Purity 98%