Learn More
5-Fluoro-2-methylanisole, 98%
Codice prodotto. 11441657
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11441657 5 g 5g
11431657 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11441657 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25629.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 95729-22-9 | C8H9FO | 140.157 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95729-22-9
Formula molecolare C8H9FO
Molecular Weight (g/mol) 140.157
Numero MDL MFCD00673008
InChI Key CXTIUQIZWCABPV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-fluoro-2-methylanisole, 4-fluoro-2-methoxytoluene, 4-fluoro-2-methoxy-1-methyl-benzene, pubchem2624, 1-methyl-2-methoxy-4-fluorobenzene, 5-fluoro-2-methylphenyl methyl ether, 4-fluoranyl-2-methoxy-1-methyl-benzene, benzene, 4-fluoro-2-methoxy-1-methyl
PubChem CID 2774573
IUPAC Name 4-fluoro-2-methoxy-1-methylbenzene
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)F)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Fluoro-2-methylanisole
Indice di rifrazione 1.494
Quantità 5 g
Peso formulazione 140.16
Percent Purity 98%