Learn More
5-Fluoro-2-methylbenzamide, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifications
| Materiale o nome chimico | 5-Fluoro-2-methylbenzamide |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 153.16 |
| Percent Purity | 97% |