Learn More
5-Fluoro-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 5-Fluoro-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride |
CAS min. % | 97.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Formula lineare | F(CH3)C6H3SO2Cl |
Quantità | 25 g |
IUPAC Name | 5-fluoro-2-methylbenzenesulfonyl chloride |
Peso formulazione | 208.64 |
Percent Purity | 97% |