Learn More
5-Fluoro-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10755933
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10755933 10 g 10g
10226004 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10755933 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00317EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 445-05-6
Formula molecolare C7H6ClFO2S
Molecular Weight (g/mol) 208.63
Numero MDL MFCD00052958
InChI Key NPEWBMJAUUSBLE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-fluoro-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 5-fluoro-2-methylbenzenesulphonyl chloride, 5-fluoro-2-methylbenzenesulfonylchloride, 5-fluoro-2-methyl-benzenesulfonyl chloride, chloro 5-fluoro-2-methylphenyl sulfone, benzenesulfonyl chloride, 5-fluoro-2-methyl, 2-methyl-5-fluorobenzenesulfonyl chloride, pubchem5165, acmc-20ai7v, 5-fluoro-2-methylphenylsulfonyl chloride
PubChem CID 136286
SMILES CC1=CC=C(F)C=C1S(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Fluoro-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Formula lineare F(CH3)C6H3SO2Cl
Quantità 10 g
IUPAC Name 5-fluoro-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride
Peso formulazione 208.64
Percent Purity 97%