Learn More
5-Fluoro-2-methylbenzenesulfonyl chloride, 97%
Codice prodotto. 11490483
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11490483 1 g 1g
11400493 5 g 5g
11410493 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11490483 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12641.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 445-05-6 | C7H6ClFO2S | 208.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 445-05-6
Formula molecolare C7H6ClFO2S
Molecular Weight (g/mol) 208.63
Numero MDL MFCD00052958
InChI Key NPEWBMJAUUSBLE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-fluoro-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 5-fluoro-2-methylbenzenesulphonyl chloride, 5-fluoro-2-methylbenzenesulfonylchloride, 5-fluoro-2-methyl-benzenesulfonyl chloride, chloro 5-fluoro-2-methylphenyl sulfone, benzenesulfonyl chloride, 5-fluoro-2-methyl, 2-methyl-5-fluorobenzenesulfonyl chloride, pubchem5165, acmc-20ai7v, 5-fluoro-2-methylphenylsulfonyl chloride
PubChem CID 136286
IUPAC Name 5-fluoro-2-methylbenzenesulfonyl chloride
SMILES CC1=CC=C(F)C=C1S(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Fluoro-2-methylbenzenesulfonyl chloride
Densità 1.43
Punti di ebollizione 130°C to 132°C (15 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.536
Quantità 1 g
Numero UN UN3265
Beilstein 2643541
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 208.64
Percent Purity 97%