Learn More
5-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride, 98%
Codice prodotto. 11353217
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11353217 5 g 5g
11343217 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11353217 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L13750.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 21900-39-0 | C8H6ClFO | 172.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 21900-39-0
Formula molecolare C8H6ClFO
Molecular Weight (g/mol) 172.58
Numero MDL MFCD00236681
InChI Key HBAQRSDZSVESSF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-fluoro-2-methylbenzoylchloride, 5-fluoro-2-methyl-benzoyl chloride, benzoyl chloride,5-fluoro-2-methyl, acmc-1ciaq, 2-methyl-5-fluorobenzoyl chloride, 5-fluoro-2-methyl benzoylchloride, 5-fluoro-2-methyl benzoyl chloride, benzoyl chloride, 5-fluoro-2-methyl, 5-fluoro-2-methylbenzoyl chloride
PubChem CID 2737383
IUPAC Name 5-fluoro-2-methylbenzoyl chloride
SMILES CC1=CC=C(F)C=C1C(Cl)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride
Densità 1.27
Punti di ebollizione 108°C (24 mmHg)
Indice di rifrazione 1.532
Quantità 5 g
Numero UN UN3265
Beilstein 2574820
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 172.59
Percent Purity 98%