Learn More
5-Fluoro-2-methylphenol, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11401637
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11401637 1 g 1g
11411637 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11401637 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25606.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 452-85-7
Formula molecolare C7H7FO
Molecular Weight (g/mol) 126.13
Numero MDL MFCD00673009
InChI Key CKJOSIHYVLHIER-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-fluoro-2-hydroxytoluene, 5-fluoro-o-cresol, 5-fluoro-2-methyl-phenol, pubchem1502, 2-methyl-5-fluorophenol, acmc-1afs5, 5-fluoranyl-2-methyl-phenol, ksc494a2f
PubChem CID 2774616
IUPAC Name 5-fluoro-2-methylphenol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)F)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Fluoro-2-methylphenol
Densità 1.157
Punti di ebollizione 66°C (4 mmHg)
Odore Phenol-like
Indice di rifrazione 1.514
Quantità 1 g
Numero UN UN3265
Beilstein 3234863
Peso formulazione 126.13
Percent Purity 98%