Learn More
5-Fluoro-2-methylphenyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10148254
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10148254 25 g 25g
10046654 5 g 5g
10129142 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10148254 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB01782EB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 175205-39-7
Formula molecolare C8H6FNS
Molecular Weight (g/mol) 167.201
InChI Key QVCYTKXGZLOVFA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-fluoro-2-methylphenyl isothiocyanate, 2-methyl-5-fluorophenyl isothiocyanate, 5-fluoro-o-tolyl isothiocyanate, 5-fluoro-2-methylphenylisothiocyanate, isothiocyanic acid 5-fluoro-o-tolyl ester, acmc-20am3d, 4-fluoro-2-isothiocyanatotoluene, 2-methyl-5-fluorophenylisothiocyanate, 5-fluoro-2-methylbenzenisothiocyanate, 5-fluoro-2-methylphenyl-isothiocyanate
PubChem CID 519443
IUPAC Name 4-fluoro-2-isothiocyanato-1-methylbenzene
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)F)N=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Fluoro-2-methylphenyl isothiocyanate
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 25 g
Peso formulazione 167.21
Percent Purity 97%