Learn More
5-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde, 98%
Codice prodotto. 11384246
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11384246 1 g 1g
11394246 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11384246 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19327.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 395-81-3 | C7H4FNO3 | 169.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 395-81-3
Formula molecolare C7H4FNO3
Molecular Weight (g/mol) 169.11
Numero MDL MFCD00153175
InChI Key KKAFVHUJZPVWND-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-nitro-5-fluorobenzaldehyde, 5-fluoro-2-nitrobenzadehyde, benzaldehyde, 5-fluoro-2-nitro, 4-fluoro-2-formylnitrobenzene, 5-fluoro-2-nitro-benzaldehyde, 5-fluioro-2-nitrobenzaldehyde, pubchem3078, acmc-209j6a, 3-fluoro-6-nitrobenzaldehyde, ksc581k6t
PubChem CID 587090
IUPAC Name 5-fluoro-2-nitrobenzaldehyde
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(F)C=C1C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde
Punto di fusione 93°C to 96°C
Punti di ebollizione 153°C (23 mmHg)
Quantità 1 g
Beilstein 1869010
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 169.11
Percent Purity 98%