Learn More
5-Fluoro-2-nitrobenzonitrile, 97%
Codice prodotto. 15435517
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15435517 5 g 5g
15425517 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15435517 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32756.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 50594-78-0 | C7H3FN2O2 | 166.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50594-78-0
Formula molecolare C7H3FN2O2
Molecular Weight (g/mol) 166.11
Numero MDL MFCD01632196
InChI Key VCEQYKYTIDJWTD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-fluoro-2-nitrobenzenecarbonitrile, 2-cyano-4-fluoronitrobenzene, 5-fluoro-2-nitro-benzonitrile, benzonitrile, 5-fluoro-2-nitro, 2-cyano-4-fluoro-1-nitrobenzene, pubchem4591, acmc-1avy0, 3-cyano-4-nitrofluorobenzene, 4-fluoro-2-cyanonitrobenzene
PubChem CID 3756467
IUPAC Name 5-fluoro-2-nitrobenzonitrile
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(F)C=C1C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Fluoro-2-nitrobenzonitrile
Punto di fusione 101°C to 105°C
Quantità 5 g
Numero UN UN3439
Peso formulazione 166.11
Percent Purity 97%